Invasjonskamre, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Leverandør: Corning
354483 354481 354480
734-1049EA 14525 NOK
734-1049 734-1048 734-1047
Invasjonskamre, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Cellekultursupplementer og tilsetninger
Et in vitro-system for vurdering av den invasive evnen til både maligne og normale celler.
  • Dokumentert biologisk ytelse ved bruk av Corning® FluoroBlok™ PET-membran belagt med Corning® Matrigel®-matrise
  • Gir rask og reproduserbar kvantifisering av tumorcelleinvasjon in vitro
  • Gir økt kapasitet for analyser av tumorcelleinvasjon
  • Gjør det mulig med automatisering av analyser med forenklet og ikke-destruktiv fluorescensdeteksjon
  • Sparer tid og arbeid ved screening av mulige anti-metastatiske forbindelser
Corning® BioCoat™ Matrigel®-invasjonskamre brukes til å undersøke det metastatiske potensialet til tumorceller, uttrykk av matriks-metalloproteinase på overflaten av invasive tumorceller, hemming av metastase med ECM-komponenter eller antineoplastiske legemidler (f.eks. Taxol®), endret uttrykk av celleoverflateproteiner i metastatiske celler og invasjon av normale celler, f.eks. embryostamceller, cytotrofoblaster og fibroblaster, samt flere cellelinjer. Corning® BioCoat™ Matrigel®-invasjonskammeret er et in vitro-system for undersøkelse av celleinvasjon gjennom basalmembranen. Det består av Falcon®-celledyrkingsinnsatser som inneholder en PET-membran med porestørrelse 8,0 µm, belagt med et jevnt lag Corning® Matrigel®-matrise.
Corning® BioCoat™-tumorinvasjonssystemet er et in vitro-system for undersøkelse av tumorcelleinvasjon gjennom basalmembranen. Det består av Corning® FluoroBlok™ flerbrønns-innsatsplater som inneholder en FluoroBlok™-membran med en porestørrelse på 8,0 µm belagt med et jevnt lag Corning® Matrigel®-basalmembranmatrise. Corning® Matrigel®-matrisen okkluderer porene til FluoroBlok™-membranen, og hindrer dermed ikke-invasive celler fra å migrere gjennom membranen.