Angiogenesesystem, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
354150 354149 354144 354142
734-1023EA 40575 NOK
734-1023 734-1022 734-1021 734-1019
Angiogenesesystem, Corning® BioCoat™
Mikroplater Innsatsplater
Corning® BioCoat™-angiogenesesystemer forenkler undersøkelsen av sammensatte virkninger på invasjon, migrasjon og tubulogenese av endotelceller. Disse standardiserte analysemetodene har ført til en bedre forståelse av de molekylære mekanismene i angiogenesen, og har forenklet rutinebruken av cellebaserte analyser for screening av anti- og pro-angiogenetiske forbindelser.
  • Undersøk viktige trinn i angiogeneseprosessen ved hjelp av standardiserte cellebaserte analyser
  • Øk kapasiteten med de screening-kompatible formatene og alternativene for innhenting av data
  • Få endotelceller fra human umbilikalvene som er forhåndskvalifisert for analyser av endotel cellemigrasjon
Corning® BioCoat™-angiogenesesystem: endotel celleinvasjon
For analyse av endotel celleinvasjon ved hjelp av fluorescensdeteksjon i sanntid på en forenklet og reproduserbar måte.
Systemet inneholder 24-brønners innsatsplate(r) med Corning® FluoroBlok™ fluorescensblokkerende PET-membran med 3 μm porestørrelse som er forhåndsbelagt med Corning® Matrigel® Matrix, pakket klar til bruk med Falcon® medfølgende plate.
Corning® BioCoat™-angiogenesesystem: endotel cellemigrasjon
Et kvantitativt og reproduserbart in vitro -modellsystem for undersøkelse av virkningene til eventuelle nye sammensetninger på endotel celleinvasjon.
Systemet inneholder 24- eller 96-brønners innsatsplate(r) med Corning® FluoroBlok™ fluorescensblokkerende PET-membran med 3,0 μm porestørrelse som er forhåndsbelagt med humant fibronektin, pakket klar til bruk med Falcon® medfølgende plate.
Corning® BioCoat™-angiogenesesystem: endotel cellerørformasjon
Et optimert system for screening av sammensetninger som modulerer tubulogenese av endotelceller, som er tidsbesparende og som gir bedre reproduserbarhet.
Systemet inkluderer en 96-brønners svart plate med klar bunn belagt med Corning® Matrigel® Matrix, pakket klar til bruk med Falcon® Companion-plate.
Corning® endotelceller fra menneskelig navlestreng
Corning® Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC-2) er avledet fra enkeltdonorer og kryokonservert ved passasje nummer 2. HUVEC-2-celler er prekvalifisert for å sikre en robust migrasjonsrespons på angiogene faktorer som VEGF og FBS. Enkeltdonor primære HUVEC-2-celler er egnet for bruk i kombinasjon med Corning® BioCoat™ angiogenesesystemer for å gi relevante modeller for angiogenese (f.eks. kardiovaskulær, vaskulær og sårheling) og kreftforskning. Corning® Human Umbilical Vein Endothelial Cells er kvalifisert for bruk i Corning® BioCoat™ angiogenese endotelcellemigrasjonsanalyser og kan brukes i Corning® BioCoat™ endotelcelleinvasjons- og rørdannelsesanalyser.
A quantitative and reproducible in vitro model system for examining the effects of prospective compounds on endothelial cell migration.
Leveringsinformasjon: System includes 96-well black plate with clear bottom uniformly coated with Corning® Matrigel® Matrix, packaged ready-to-use with Falcon® companion plate.