Cellekulturplate, 96 MicroWell™, Nunclon™∆
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
143761 156545 161093 163320 167008 168055 168136
734-2033EA 2075 NOK
734-2033 732-2601 734-2073 734-2080 734-2097 732-2607 734-1192
Cellekulturplate, 96 MicroWell™, Nunclon™∆
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS, med høy kant, sterile. Ideelle for celledyrking, kloning, virustitrering og cellefusjon.
  • Plate edges and lids designed to reduce evaporation
  • Raised well rims reduce risk of cross contamination
  • Lids shaped to facilitate stacking and handling
  • 96-well footprint fits standard equipment
Farge: klar
Utvendige mål L×B: 128×86 mm
External L×W: 128×86 mm