Celledyrkingsplate, poly-D-lysinbelagt, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
152028 152029 152037 152039
734-1177EA 14225 NOK
734-1177 734-1178 734-1184 734-1186
Celledyrkingsplate, poly-D-lysinbelagt, Nunc™
Mikroplater Celledyrkningsplater
Bruksklare PS-plater belagt med poly-D-lysin, med lokk.
  • Ensartet vekstoverflate sikrer pålitelige resultater
  • Overflate av høy kvalitet fremmer celleadhesjon, cellevekst og celledifferensiering i serumfrie og serumholdige medier
  • Stabile ved romtemperatur
B×L: 128×86 mm