Celledyrkingsplate, Collagen I-belagt, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
152034 152036 152038 152040
735-0226EA 9800 NOK
735-0226 734-1183 734-1185 734-1187
Celledyrkingsplate, Collagen I-belagt, Nunc™
Mikroplater Celledyrkningsplater
Bruksklare PS-plater belagt med collagen type I, med lokk.
  • Ensartet vekstoverflate fra hvert parti sikrer pålitelige resultater
  • Overflate av høy kvalitet fremmer celleadhesjon, cellevekst og celledifferensiering i serumfrie og serumholdige medier
  • Stabile ved romtemperatur
B×L: 128×86 mm.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement