Cellekulturplater, 384-brønners, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
164564 164610 164688 165195
734-2084EA 5150 NOK
734-2084 734-2090 734-2091 734-2095
Cellekulturplater, 384-brønners, Nunc™
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS, behandlet med vevskultur, steril. Ideell for cellekultur, cellefusjon, kloning og virustitreringer.
  • Nunclon™Δ-overflatebehandling, for optimal cellevekst og tilbehør
  • Ikke-toksisk, ikke-pyrogen
  • Avrundede firkantede brønner eliminerer vekevirkning
  • Optimalisert for scintillasjonstelling
Arbeidsområde: 10 til 100 µl
Working range: 10 - 100 µl
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement