Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Leverandør: Corning
354400 356400 354408 354500 354505 356408 356500 356505
734-0108EA 1875 NOK
734-0108 734-0274 734-0115 734-0166 734-0170 734-0277 734-0295 734-0296
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS belagt med kollagen type I fra rottehale. Kollagen er en viktig del av strukturen som holder celler og vev sammen, og er en nyttig matrise for stimulering av celledyrking. In vitro -bruk av kollagen kan innvirke på adhesjonen, morfologien, veksten, migreringen og differensieringen av mange forskjellige celletyper. Blant bruksområdene er fremming av celleadhesjon og -spredning, fremskynding av veksten til cellepopulasjoner, serumfri dyrking eller dyrking med lavt serum, studier av virkningene av kollagen type I på cellenes atferd, økning av overlevelsesgraden til primære cellelinjer iMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat RECs, ISO 14001 - Kennebunk