Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Leverandør: Corning
354689 356689
734-0403EA 1600 NOK
734-0403 734-0420
Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS, belagt med grisegelatin. Corning® BioCoat™-gelatin er et substrat som fremmer celleadhesjon og -vekst ved dyrking av mange forskjellige celletyper. Gelatin brukes ofte ved dyrking av vanlige og transfekterte celletyper, blant annet vaskulære endotelceller, muskelceller, embryostamceller (ES) og F9-teratokarsinomceller.
  • Gelatin substrate enhances the attachment of a variety of normal and transfected cell types
  • Pre-treatment with gelatin eliminates time consuming preparation, saving time and money
  • Lot-to-lot consistency ensures reproducible results
Gelatin er en heterogen blanding av vannløselige proteiner som er dannet ved hydrolyse av collagen. Blant bruksområdene er fremming av celleadhesjon og spredning av vaskulære endotelceller (for eksempel BME, BAEC og ES), C2C12-myoblaster og MM14-myoblaster, dyrking av vanlige og transfekterte F9-teratokarsinomceller for genuttrykkstudier og dyrking av HUVEC for E-selektinuttrykk og VEGF-induksjon.