Cellekulturplater, laminin, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
354404 354410 354412
734-0112EA 4950 NOK
734-0112 734-0117 734-0118
Cellekulturplater, laminin, Corning® BioCoat™
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS, belagt med muselaminin. Laminin, som er en viktig byggestein i basalmembraner, har mange egenskaper som fremkommer ved binding til ulike bestanddeler i basalmembranen (for eksempel collagen type IV) og til celleoverflatereseptorer. Laminin-belagte celledyrkingsplater har mange bruksområder, blant annet fremming av celleadhesjon, proliferasjon og differensiering av mange forskjellige celletyper, særlig nevroner, epitelceller, myocytter og myoblaster.
Laminin source: Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse tumor. Tested for ability to initiate differentiation (neurite outgrowth) of NG-108 ratMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 14001 - Bedford