Oppbevaringsplater med dype brønner, 96-brønner, 2,2 ml
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0661 AB-0788
732-4843EA 3900 NOK
732-4843 732-4884
Oppbevaringsplater med dype brønner, 96-brønner, 2,2 ml
Mikroplater Deepwell mikroplater
PP. 96-brønners plater med firkantede brønner for oppbevaring og screening samt dyrking av bakteriekulturer ved bruk med gasspermeabel klebeforsegling.
  • Arbeidsvolum på 2,2 ml når de er forseglet med klebe- eller varmeforsegling, og 1,8 ml når de er forseglet med forseglingsmatte med 96 lokk
  • U-formet brønnbunn for å forenkle resuspensjon