Oppbevaringsplater med dype brønner, 96-brønner, 1,2 ml
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0564 AB-0787
732-4821EA 2850 NOK
732-4821 732-4883
Oppbevaringsplater med dype brønner, 96-brønner, 1,2 ml
Mikroplater Deepwell mikroplater
PP. 96-brønners plater med runde brønner for oppbevaring og screening.
  • Arbeidsvolum på 1,2 ml når de er forseglet med klebe- eller varmeforsegling, 1,1 ml når de er forseglet med lokkstrips, og 1,0 ml når de er forseglet med forseglingsmatte med 96 lokk
  • U-formet brønnbunn for å forenkle resuspensjon