Filterplater, 384-brønners, AcroPrep™, 100 µl
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5076 5077 5078 5079 5081 5080 5084 5085 5073W 5072-N
516-0172EA 11600 NOK
516-0172 516-0173 516-0174 516-0175 736-4005 736-4004 516-0176 736-4006 516-0207 516-0170
Filterplater, 384-brønners, AcroPrep™, 100 µl
Mikroplater Filterplater
Egnet for prøvepreparering og påvisningsprosedyrer. AcroPrep™-filterplatene er fremstilt av kjemisk resistent, biologisk inert PP med lokk i klar PS og fås i flere forskjellige membrankonfigurasjoner for en rekke ulike bruksområder.
  • Fås i flere membrankonfigurasjoner, platefarger, brønnvolumer og utløpsspisslengder
  • Robotvenlig konstruksjon i ett stykke i samsvar med SBS-standarder
  • Platene kan stables både med og uten lokk
  • Ingen interferens mellom brønner ettersom membranene er forseglet enkeltvis i hver brønn
  • Fortløpende strekkoder gjør det mulig med bruk
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell AcroPrep™ 384, 100 μl (lange spisser) AcroPrep™ 384, 100 μl (short tips) AcroPrep™ 384, 100 μl (long tips)
Environmentally Preferable
Typisk oppholdsvolum < 4 µl
Bunnareal brønn 0,05 cm² 0,05 cm² 0,05 cm²
Maks. arbeidsvolum/brønn 80 µl 80 µl 80 µl
L × B × H med lokk 128×86×21 mm 128×86×17 mm 128×86×21 mm
L × B × H uten lokk 128×86×19 mm 128×86×14 mm 128×86×19 mm