Plate, Nunc™ OmniTrays
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
242811 264728
734-0490EA 3025 NOK
734-0490 732-2735
Plate, Nunc™ OmniTrays
Mikroplater HTS-mikroplater
PS, sterile, med lokk. Disse brettene på 90 ml er praktiske ved screening av biblioteker og for DNA-hybridiseringsmetoder, og egner seg også for standard petriskålteknikker og bakteriedyrking.
  • Kan brukes i robotsystemer
  • Solide vegger forenkler håndteringen og stablingen
  • Kan fryses ved −20 °C
Utvendige mål: 128×86 mm
Anbefalt arbeidsvolum: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml