Innsatssystemet Falcon® HTS 96 brønners
Leverandør: Corning
351131 353938
734-0368EA 46000 NOK
734-0368 734-1379
Innsatssystemet Falcon® HTS 96 brønners
Mikroplater Innsatsplater
Innsatssystemet Falcon® HTS 96-Multiwell er en plattform for cellekulturinnsats som passer til både manuell screening og robotscreening av forbindelser i cellebaserte analyser. Systemet er testet for evnen til å produsere et differensiert monolag av Caco-2, LLC-PK1 og MDCK-celler, noe som gjør det til en ideell plattform for studier av in vitro biotilgjengelighet og permeabilitet. Denne automatiseringskompatible plattformen består av en 96-flerbrønners membranbasert PET-innsatsplate med porestørrelse på1,0 µm, et mediematingsbrett og et lokk. Denne innbuktningen til å sette inn mateskuffen iMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 14001 - Bedford