Moduler, Nunc-Immuno™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
441653 444865 445101 467120 467140 467466 467679 469078 469264 469914 469922 469949 469957 473709 475078 475086 468667 434797
735-0015EA 6000 NOK
735-0015 735-0020 735-0021 735-0042 735-0043 735-0126 735-0046 735-0049 735-0050 735-0052 735-0053 735-0054 735-0055 735-0063 735-0066 735-0067 735-0048 737-0240
Moduler, Nunc-Immuno™
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
PS. Nunc-Immuno™-moduler er utviklet for ELISA-teknikker der kravene til allsidighet tilsier en annen løsning enn standardplateformatet med 96 brønner. Fås med et utvalg av MaxiSorp™-, PolySorp™-, MediSorp™- og MultiSorp™-overflater. Alle MaxiSorp™-moduler har sertifisert homogen binding. Moduler med rammer (utvendige mål: 128×86 mm) som passer til alt standardutstyr.
  • Med Nunc StarWell™-moduler kan inkubasjonstiden reduseres med mer enn 50% eller følsomheten økes tilsvarende
  • Et lavt antall prøver kan behandles på en mer økonomisk måte
  • Fås med