Moduler, NH, CovaLink™, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
478042
735-0153EA 6550 NOK
735-0153
Moduler, NH, CovaLink™, Nunc™
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
PS. Utviklet for kovalent binding av forbindelser til plastoverflater. For bruk med molekyler som har vanskelig for å feste seg til vanlige overflater. Moduler med rammer og alfanumerisk merking (utvendige mål: 128×86 mm) som passer til alt standardutstyr.
  • Svært grundig vasking er mulig med løsninger med høy ionisk styrke
  • Minimal uspesifikk binding
  • Gjør det mulig med stedspesifikk binding, for eksempel via en karboksylgruppe av peptider eller en fosfatgruppe i 5-enden av nukleinsyrer
  • Frittstående moduler med enten flate (F) brønner
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)