Moduler, Nunc-Immuno™ LockWell™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
446442 446469 446470 446490 446639 448526
735-0023EA 6500 NOK
735-0023 735-0024 735-0025 732-2685 735-0027 735-0029
Moduler, Nunc-Immuno™ LockWell™
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
PS. Nunc-Immuno™ LockWell™-moduler forenkler analyser fra screening i stor skala til enkeltbrønntester. Fås med MaxiSorp™-, PolySorp™-, MediSorp™- eller MultiSorp™-overflate. Alle MaxiSorp™-moduler har sertifisert homogen binding. Moduler med rammer (utvendige mål: 128×86 mm) som passer til alt standardutstyr.
  • Hver brønn sitter i samme høyde i rammen for å hindre fastkjøring i automatiserte systemer
  • Det er enkelt å ta ut eller sette inn strips eller enkeltbrønner i rammen, uten bruk av spesialverktøy
MaxiSorp™-overflaten har høy affinitet forMore Product Information