Forseglingsmatter, for Deep Well plater
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0566 AB-0674 AB-0675 AB-0566/SP
732-4822EA 2000 NOK
732-4822 732-4846 732-4847 ADVAAB-0566/SP
Forseglingsmatter, for Deep Well plater
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Forseglingsmatte for runde eller kvadratiske 96 brønners oppbevaringsplater.
  • Alfanumeriske referansekoordinater for enkel identifisering av prøver
  • Autoklaverbare eller perforerbare
  • Perforerbare matter er løsemiddelresistente (også mot DMSO)
  • Fleksibel utforming
Farge: klar