polypropylene storage plates 96 well, Falcon®
Leverandør: Corning
351190 353263
734-0384EA 4350 NOK
734-0384 734-0391
polypropylene storage plates 96 well, Falcon®
Mikroplater HTS-mikroplater
PP plate, PP-lokk, ikke-steril. Plater utformet for lagring av prøver.
  • Stiv og flat plate for konsistent automatisert håndtering
  • PP med lav retensjon og brønnutforming gir lave restvolumer etter pipettering
  • Lokket er kompatibelt med automatiserte lukkings- og åpningsenheter
  • Opphøyde brønnkanter og flathet for varme- eller klebeforsegling