PCR-plateholder, Combi Box™ og Combi Rack™
Leverandør: Simport Scientific
T327 T327-1
211-3370EA 455 NOK
211-3370 211-3371
PCR-plateholder, Combi Box™ og Combi Rack™
Stativer for rør Tube Racks
Combi-Box™ PVC, Combi-Rack™ PP.
Combi-Box™ kan brukes både som et oppbevaringsstativ og som en arbeidsstasjon. Den hvite sokkelen tar alle 96- og 384-brønners plater.
"Gjennomsiktig, enkel å fjerne, gir god oversikt over innholdet
Høyde 40 mm, kan stables"
Combi-Rack® tar opp til 96 PCR-rør eller 12 strips på 8 rør med lokk. For oppbevaring passer Combi-Rack™ direkte inn i Combi-Box™.
Alfanumerisk merking for enkel identifisering av prøvene
Kan settes rett på laboratoriebenken, eller i fryseren
Temperaturbestandig fra -80 to +121 °C, autoklaverbar