Objektglass, Superfrost®, Menzel Gläser
Leverandør: Epredia
AG00008532E01 AG00008632E01 AA00008132E01 AG00008432E012 AG00008032E012 AG00008132E012 AG00008232E20 AA00008032E011
630-2100EA 155 NOK
630-2100 630-2892 630-2835 630-2863 630-2859 630-2860 630-2861 630-3489
Objektglass, Superfrost®, Menzel Gläser
Objektglass Objektglass til mikroskop
Fremstilt i ekstra hvitt glass. Vasket og polert.
  • Fås i sju standardfarger for identifisering og fargekoding
  • Skrivefeltet er resistent mot alle vanlige løsningsmidler
  • Det ekstra tykke skrivefeltet hindrer at objektglassene klebes til hverandre eller ripes opp
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Complies with ISO 8037/I
Sertifiseringer: ISO 8037/I.
Forpakning: In cardboard boxes of 50.