VWR® SuperFrost® Plus, Objektglass, adhesjon
Leverandør: VWR Collection
631-0446EA 380 NOK
631-0446 631-0447 631-0448 631-0449 631-0108
VWR® SuperFrost® Plus, Objektglass, adhesjon
Objektglass Adhesjons objektglass
Superfrost Plus-objektglass er spesialbehandlet for frosne vevssnitt.
  • Permanent positive charge binds freshly frozen tissue sections and cytology preparations
  • Ground edges and colour-frosted ends for labelling
  • Tissue section thickness: 2 to 5 µm
Elektrostatisk binder vevsseksjoner til objektglasset og forhindrer nesten tap under farging.
Cytologipreparater plassert på disse lysbildene motstår celletap under enzymfordøyelse, DNA-denaturering og RNA-hybridisering.