Objektglass med kammer, Nunc™ Lab-Tek™ II
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
154453 154461 154526 154534
734-2047EA 3100 NOK
734-2047 734-2048 734-2049 734-2050
Objektglass med kammer, Nunc™ Lab-Tek™ II
Objektglass Objektglass med kammer
PS-mediekammer på objektglass, PS-lokk.
  • Avtakbart mediekammer med 1-, 2-, 4- og 8-brønnerskonfigurasjon som er festet til ikke-fluorescent objektglass med avrundede hjørner ved hjelp av biokompatibelt lim
  • Det er trykt en inert hydrofob brønnskillelinje på glasset
  • Superfrost™-skrivefelt
  • Behandlet for å sikre utmerket celleadhesjon og cellevekst
For dyrking av celler på et standard objektglass. Praktisk for virus- og mykoplasmatesting, kromosomundersøkelser, toksisitetstester og immuncytologi.