Kammerobjektglass, Nunc™ Lab-Tek™ II
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
155360 155379 155382 155409
734-2055EA 6050 NOK
734-2055 734-2057 734-2059 734-2061
Kammerobjektglass, Nunc™ Lab-Tek™ II
Dekkglass
Dekkglass i borsilikat, PS-mediekammer, sterile.
  • Utmerkede for konfokal bildeanalyse
  • Optimale for høye forstørrelser med invertmikroskop
  • Mediekammeret kan ikke fjernes
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement