Kammerglass, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
154852 154917 154941 154739
734-2052EA 6275 NOK
734-2052 734-2053 734-2054 734-2051
Kammerglass, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Objektglass Objektglass med kammer
Borosilikat dekkglass. PS kammer. Steril.
  • Vekstflaten forblir stabil uten kjøling
  • Lyseblå frostet skrivefelt for tydelig identifikasjon
  • Slideseparator for å løfte mellomkammeret fra objektglasset i hver pakke
Kjemisk belagt vekstoverflate på glassplaten, som etterligner polylysin, og gir bindingssteder for kresne celler som nevroner.