Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Leverandør: Corning
354557 354630
734-0206EA 9500 NOK
734-0206 734-0241
Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Objektglass Objektglass med kammer
BioCoat Collagen I-dyrkingsglass belagt med kollagen type I gjør det mulig å dyrke og deretter analysere celler på et objektglass. Cellene dyrkes i et plastkammer som er festet til et spesialklargjort objektglass. Cellene kan festes og farges in situ uten å forstyrre cellenes monolag.
  • Kammeret fjernes enkelt og sikkert med det medfølgende engangsverktøyet
  • Tetningsringen med trykkfølsomt, biokompatibelt akryllim sitter igjen i beholderen etter fjerningen og ikke på objektglasset, noe som forenkler videre bearbeiding eller plassering av dekkglass
  • En blå