Dekkglass, Nunc Thermanox
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
150067 174934 174942
734-2154EA 10600 NOK
734-2154 734-2115 734-2116
Dekkglass, Nunc Thermanox
Dekkglass
Dekkglass, som holder seg flate under bruk.
  • Resistent mot vanlige løsningsmidler
  • Autofluorescente fra 380 til 545 nm
  • Overflatebehandlet på den ene siden for optimal celleadhesjon og cellevekst
Thickness: 0,2 mm