VWR® Cover Glasses, Square
Leverandør: VWR Collection
631-0124EA 670 NOK
631-0124 631-0121 631-0125 631-0120 631-0126 631-0127 631-0879
VWR® Cover Glasses, Square
Dekkglass
Made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
  • Uten blærer eller feil
  • Rengjort og polert
  • Ekstra hvitt glass, hydrolytisk klasse I
Forpakning: Pakket i dispenseresker av plast.