Transportforpakninger for objektglass
Leverandør: KARTELL
925 923 924
631-9145EA 735 NOK
631-9145 631-9160 631-9161
Transportforpakninger for objektglass
Dekkglass mailers
Disse forpakningene egner seg for sikker transport av cytologiske og geologiske objektglass.
  • Eget rom med styreskinner og mer plass til hvert enkelt objektglass
  • Lukkes i flukt
  • Lett, flat
W×D×H: 50×100×6 mm (for 1); 67×85×6 mm (for 2); 84×100×6 mm (for 3)