VWR® PurSPONGE, Mopphode, renrom
Leverandør: VWR Collection
129-0048EA 10400 NOK
129-0048 129-0051 129-0052 129-0053 129-0054 129-2504
VWR® PurSPONGE, Mopphode, renrom
Mopper
Egner seg til våttørking i sterile områder og renrom. Ett stykke, fremstilt av høyabsorberende polyuretan. De belagte mopphodene egner seg spesielt godt til desinfisering av rue flater og flater med skarpe kanter og har utmerket oppsugingsevne, selv under slike forhold.
  • Models available for use with Perfex or Roll-O-Matic® handles
  • Perfex model made from PU (on PE base), coated or uncoated. Roll-O-Matic® model made from highly absorbent PU sponge with clamp, available with or without coating
Modeller for bruk sammen med Perfex- eller Roll-O-Matic®-More Product Information