VWR®, Mopp, flat, renrom
Leverandør: VWR Collection
129-0067EA 6225 NOK
129-0067 129-0068 129-0069 129-0070 129-0071 129-0072
VWR®, Mopp, flat, renrom
Mopper
Skum med omslag i 100% polyester. Ideell for å påføre desinfeksjonsmidler ved farmasøytisk produksjon eller for aseptiske prosesser. Det flate mopphodet er ideelt egnet for å rengjøre store overflater, for eksempel gulv, vegger og tak. Lav struktur, tykk polstring og vinklet hode for enkel bruk.
  • Kan autoklaveres, vaskes og brukes flere ganger
  • God fuktighetsbinding som gir optimal kontakt med desinfiseringsmiddelet
  • Tilgjengelig i steril og ikke-steril utgave
  • Også motstandsdyktig mot sterke desinfiseringsmidler
Suitable for Class 10, ISO 4, M2More Product Information