VWR®, Mopp, for renrom
Leverandør: VWR Collection
129-0147EA 6800 NOK
129-0147 129-0148 129-0149
VWR®, Mopp, for renrom
Mopper
Mopper i 100% polyester. Dobbelt klar poly-pakket for bruk i renrom. God kjemisk absorpsjonsevne. Ideell for å påføre rengjøringsløsninger på gulv i kritiske miljøer.
  • Den sterile rundstrikkede moppen 129-0148, har et garantert sterilitetsnivå på 10⁻⁶
  • Den rundstrikkede moppen med ribber gir den beste absorpsjonsevnen med kjemikalier
Suitable for use in Class 10, ISO 4, M2.5 environments or below.