Mopp, Curtain Cleaner™
Leverandør: MICRONOVA
CCH-48 CCSC-2 CCSC-6 CCSC-6IR CCSC-612 CCSC-612IR
129-0501EA 22000 NOK
129-0501 129-0503 129-0504 129-0233 MICRCCSC-612 MICRCCSC-612IR
Mopp, Curtain Cleaner™
Mopper
En fjærbelastet, klemmopp som fungerer for å rengjøre og rense vinylstrimmelgardiner ved å klemme på toppen og skyve ned, og rengjøre begge sider effektivt samtidig. Ideell for kritiske miljøer, renromsstøtte og industrielle applikasjoner.
  • Dekselpar passer over to 305 mm stangklemmer
  • Kan brukes med sterke desinfeksjonsmidler
  • Vaskbar for gjenbruk og autoklaverbar
Deksler tilgjengelig i et utvalg stoffer for spesialisert rengjøring:
NovaPoly™ - glattstrikket polyester gir utmerket desinfiserende spredning.
PolySorb™ - teksturert polyester for å fjerneMore Product Information