Mopp, LoopMop™
Leverandør: MICRONOVA
MZLM5-12 MZLM5-12IR
129-0241EA 1025 NOK
129-0241 MICRMZLM5-12IR
Mopp, LoopMop™
Mopper
Strikket polyestermopp for å påføre desinfiseringsmidler for farmasi, aseptisk behandling og medisinsk utstyr. Tilstrekkelig absorberende for å rengjøre med tørt resultat, men vil etterlate nok fuktighet for desinfiseringsmidler som krever mer tørketid. Mopphodene kan brukes direkte med håndtaket i glassfiber/polypropylen eller festet til universalhåndtaket ved hjelp av hurtigfrakoblingsadapteren.
  • Kan vaskes eller autoklaveres
  • Loer lite
  • Ingen ru kanter
Bestillingsinformasjon: Alle komponentene må bestilles separat.