Moppsystem, Edgeless®
Leverandør: CONTEC
EL-MOP EL-MOPIR 2646F
115-0174EA 965 NOK
115-0174 CONTEL-MOPIR CONT2646F
Moppsystem, Edgeless®
Mopper
Utformet for bruk med våtmopp i kontrollerte miljøer og renrom for effektiv rengjøring og tørking av overflødig væske. Ideelt for bruk i sterile miljøer. Mopphodet er fremstilt av en sammenhengende hylse av 100% strikket polyester, løkkeformet for å danne tråder som fanger opp væske for maksimal absorpsjon.
  • Mop heads are free from any cellulose contaminants
  • Stainless bucket, downpress wringer and insert maximise wringing pressure and effectiveness
  • All system components and buckets are compatible with gamma, ETO, and autoclave sterilisation