Morter og pistill
Leverandør: SciLabware
718242 718247 718234
BIBB718242EA 1325 NOK
BIBB718242 BIBB718247 BIBB718234
Morter og pistill
Mortere og pistiller Mortere
Ideal for mixing and grinding powders.
  • Borosilicate glass
  • Low form model
Bestillingsinformasjon: Please order pestles separately.