VWR®, Mansjetter, stive for normalslip
Leverandør: VWR Collection
201-0039EA 1000 NOK
201-0039 201-0040 201-0041 201-0042 201-0043 201-0044 201-0045 201-0046 201-0048
VWR®, Mansjetter, stive for normalslip
Slipmansjetter med NS-slip Slipmansjetter
PTFE, med grep.
  • Very good chemical resistance
  • Gas, liquid and vacuum-tight
  • Temperature resistant from −200 to +280 °C
Settes på normalslipte kjerner. Robust konstruksjon med utstikkende grep, slik at mansjettene enkelt kan tas av. Med tetningsring på den slipte halsens utside, som forhindrer at slipte koblinger setter seg fast, og gir en svært god forsegling. Tilkobling uten fett, ingen fettrester som kan kontaminere produktet.