VWR®, Mansjetter for normalslip
Leverandør: VWR Collection
201-0027EA 385 NOK
201-0027 201-0028 201-0025 201-0026 201-0029 201-0030 201-0031 201-0032 201-0033 201-0034 201-0035
VWR®, Mansjetter for normalslip
Slipmansjetter med NS-slip Slipmansjetter
PTFE, 0,05 mm tykk.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Gass-, væske og vakuumtett (til 0,1 mbar)
  • Temperaturbestandig fra −200...+280 °C
Settes på normalslipte kjerner. Enkel å ta av og passer for gjentatt bruk. Fett er ikke nødvendig.