Gradert pipetter, klasse AS
Leverandør: HIRSCHMANN
1100229 1100233 1100240 1100241 1100242 1100253 1100260 1100270
612-2766EA 160 NOK
612-2766 612-2767 612-2768 612-2769 612-2770 612-2771 612-2772 612-2773
Gradert pipetter, klasse AS
Pipetter Målepipetter
Glass.
  • Kalibrert til å levere 'Ex', batchsertifikat er tilgjengelig på internett
  • Brun gradering, ikke graderinger på spissen
  • Fra 5 ml med proppmunnstykke
DIN 12 697
Lengde: 360 ±5 mm, unntatt pipetter på 25 ml: 450 ±5 mm
Sertifiseringer: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).