Hematokritrør, engangs kapillærrør
Leverandør: HIRSCHMANN
9100418 9100160 9100175 9100260 9100275 9100299 9030208
612-3422EA 1075 NOK
612-3422 612-3414 612-3417 612-3418 612-3419 720-2851 720-2948
Hematokritrør, engangs kapillærrør
Pipetter Mikrokapillærer
Engangskapillærrør for sentrifugering av blodprøver.
  • Tykke og jevne vegger
  • Med påtrykt fargekode
According to DIN 12846
Sertifiseringer: According to DIN 12846
Forpakning: 100 stykker pakket i et glassrør, 10 rør i en pappeske.