Mikropipetter, minicaps®
Leverandør: HIRSCHMANN
9000125 9000199 9000101 9000102 9000105 9000110 9000140 9000100 9000103 9000104 9000120 9000130 9000150 9001166
612-2441EA 1725 NOK
612-2441 612-2446 612-2432 612-2433 612-2437 612-2439 612-2443 612-2431 612-2434 612-2436 612-2440 612-2442 612-2445 612-2438
Mikropipetter, minicaps®
Pipetter Mikrokapillærer
DURAN®, borosilicate glass, not heparinised, disposable.
  • Konformitetssertifisert
  • Ende-til-ende: Inneholder det angitte volumet når de er fylt fra den ene enden til den andre
  • Emballert for sikker transport
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Nøyaktighet: 0,5%
Reproduserbarhet: 1%
Sertifiseringer: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Forpakning: 100 mikropipetter er pakket i et glassrør med fargekodet dispenserlokk. Rørene pakkes ti og ti i pappesker som kan stables.