Mikropipetter, minicaps®, i henhold til prof. Delbrück
Leverandør: HIRSCHMANN
9000240 9000220 9000250
612-2451EA 2075 NOK
612-2451 612-2449 612-2453
Mikropipetter, minicaps®, i henhold til prof. Delbrück
Pipetter Mikrokapillærer
DURAN®, borosilicate glass, sodium-heparinised, disposable.
  • Konformitetssertifisert
  • Ende-til-ende: Inneholder det angitte volumet når de er fylt fra den ene enden til den andre
  • Emballert for sikker transport
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Nøyaktighet: 0,5%
Reproduserbarhet: 1%
Sertifiseringer: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Forpakning: 100 mikropipetter er pakket i et glassrør med fargekodet dispenserlokk. Rørene pakkes ti og ti i pappesker som kan stables.