VWR®, Pasteurpipette, glass
Leverandør: VWR Collection
612-1702EA 465 NOK
612-1702 612-1701 612-1798 612-1799 612-3849 612-3850 612-3860 612-3861
VWR®, Pasteurpipette, glass
Pipetter Pasteurpipetter og overføringspipetter
Soda-Lime glass, engangs.
  • Ikke-sterile
  • Laget av automatiske maskiner, noe som garanterer en ensartet produksjon
  • Med proppmunnstykke
  • Ytre Ø øvre hoveddel: 7,1 mm, veggtykkelse: 0,53 mm, ytre Ø spiss: 1,50 mm