Gummitrykkballong
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
4200003 4100003 4200005 4250003
612-9952EA 320 NOK
612-9952 612-9953 DENE4200005 DENE4250003
Gummitrykkballong
Pipetter Pipetteballonger
Natural rubber, chloroprene or PVC.
Used for filling automatic burettes, Pellet pattern (ball set with net) or atomisers (bulb).