VWR®, Pipettestativ
Leverandør: VWR Collection
631-0723EA 1450 NOK
631-0723 631-0724 631-0725
VWR®, Pipettestativ
Pipettestativ
Pipettestativ, gjennomsiktig akrylplast.
  • Stativer for tre, fire eller seks mikropipetter, passer til de fleste typer
  • Bredde øvre feste: 25 mm
  • Bredde nedre feste: 20 mm