VWR®, Steriliseringsboks, for pipetter
Leverandør: VWR Collection
612-2061EA 1020 NOK
612-2061 612-2062 612-2063 612-2064 612-2065 612-2066 612-2067
VWR®, Steriliseringsboks, for pipetter
Bokser Steriliseringsboks for pipetter
Rustfritt stål, kvadratisk, autoklaverbar.
  • Kan autoklaveres ved +121 °C og steriliseres ved +180 °C
  • Bunnen og undersiden av lokket er belagt med silikon, noe som gir optimal beskyttelse av pipettene under transport og sterilisering