VWR®, Steriliseringsboks, for pipetter
Leverandør: VWR Collection
612-2069EA 1650 NOK
612-2069 612-2070
VWR®, Steriliseringsboks, for pipetter
Bokser Steriliseringsboks for pipetter
Rustfritt stål, rund, kan autoklaveres.
  • Kan autoklaveres ved +121 °C og steriliseres ved +180 °C
  • Bunnen og undersiden av lokket er belagt med silikon, noe som gir optimal beskyttelse av pipettene under transport og sterilisering