Pipetter, serologisk, Sterilin®
Leverandør: STERILIN
7077-1N 7078-5N 7077-2N 7077-5N 7079-5N 7078-10N 7077-10N 7078B-1 7078B-50 7079-10N 7079-1N 7078-1CN
391-2033EA 4550 NOK
391-2033 391-2034 391-2036 391-2037 391-2038 391-2039 391-2040 SLIN7078B-1 SLIN7078B-50 SLIN7079-10N SLIN7079-1N SLIN7078-1CN
Pipetter, serologisk, Sterilin®
Pipetter Serologiske pipetter
Pyrex®-borsilikatglass, engangsbruk.
  • Tydelige graderinger
  • Kalibrert til tømming, det brukes blåsing for å få ut den siste dråpen
Forpakning: Bulkforpakning eller pakket enkeltvis i forpakning.