Målepipette, med sugestempel
Leverandør: HIRSCHMANN
1190133 1190141 1190153 1190160 1190165 1190170
612-1025EA 455 NOK
612-1025 612-1026 612-1027 612-1028 612-1029 612-1030
Målepipette, med sugestempel
Pipetter Målepipetter
AR-Glas®.
  • Med integrert sugestempel for sikker og enkel pipettering
  • Med slitesterk, brun gradering, ringgradering for hovedpunkt
  • Null på toppen, gradert til spissen