Pasteurpipette, glass
Leverandør: DWK Life Sciences
M4150NO250SP4 M4230NO250SP4
612-3813EA 595 NOK
612-3813 612-3814
Pasteurpipette, glass
Pipetter Pasteurpipetter og overføringspipetter
Pasteurpipette med smal spiss. Sugerøret utformet for bomullspropping.
Dispenserkartong med 250 stk.